Merck
ENA458425682
Enamine
4-(methanesulfonylmethyl)cyclohexan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.76
MDL番号:
Iupac Name
4-((methylsulfonyl)methyl)cyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO2S.ClH/c1-12(10,11)6-7-2-4-8(9)5-3-7;/h7-8H,2-6,9H2,1H3;1H
InChI Key
SJASUPHCNKYFHB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225911
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225911