Merck
ENA458425664
Enamine
6-bromo-3-tert-butylimidazo[1,2-a]pyridine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
334.05
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-3-(tert-butyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrobromide
Inchi Code
1S/C11H13BrN2.BrH/c1-11(2,3)9-6-13-10-5-4-8(12)7-14(9)10;/h4-7H,1-3H3;1H
InChI Key
RZEAYGKJINAMKP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225683
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225683