Merck
ENA458425617
Enamine
(2R)-2-(4-chlorophenyl)morpholine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.12
MDL番号:
Iupac Name
(R)-2-(4-chlorophenyl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12ClNO.ClH/c11-9-3-1-8(2-4-9)10-7-12-5-6-13-10;/h1-4,10,12H,5-7H2;1H/t10-;/m0./s1
InChI Key
VUEDLLVHFJZRCC-PPHPATTJSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225150
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225150
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)