Merck
ENA458425547
Enamine
N,N-dimethyl-1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.2
MDL番号:
Iupac Name
N,N-dimethyl-1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H18N4.2ClH/c1-13(2)10-7-12-14(8-10)9-3-5-11-6-4-9;;/h7-9,11H,3-6H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
BQJPXHUZHSHMAE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223971
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223971
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)