Merck
ENA458424970
Enamine
3,4-dimethylcyclohexane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.22
MDL番号:
Iupac Name
3,4-dimethylcyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H16O2/c1-6-3-4-8(9(10)11)5-7(6)2/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
HQZRFFDOIJVEFB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214962
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214962
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)