Merck
ENA458424804
Enamine
6-methyloxan-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
116.16
MDL番号:
Iupac Name
6-methyltetrahydro-2H-pyran-3-ol
Inchi Code
1S/C6H12O2/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h5-7H,2-4H2,1H3
InChI Key
IVUMRULTPACMCY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193695
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193695
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)