Merck
ENA458424394
Enamine
(3-fluoro-4-phenylpyrrolidin-3-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.24
MDL番号:
Iupac Name
(3-fluoro-4-phenylpyrrolidin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C11H14FNO/c12-11(8-14)7-13-6-10(11)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,13-14H,6-8H2
InChI Key
OCJUAGWCCHXMJF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222670
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222670
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)