Merck
ENA458424344
Enamine
2-methyl-2-(methylamino)propanamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.62
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-2-(methylamino)propanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O.ClH/c1-5(2,7-3)4(6)8;/h7H,1-3H3,(H2,6,8);1H
InChI Key
ZFDPBVNNOFAXJI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216846
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216846
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)