Merck
ENA457511900
Enamine
5-chloro-3-propyl-1,2,4-thiadiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.64
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-3-propyl-1,2,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C5H7ClN2S/c1-2-3-4-7-5(6)9-8-4/h2-3H2,1H3
InChI Key
NGNBDHJCQHROEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87247
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87247
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)