Merck
ENA457511557
Enamine
3-benzyl-1,4-diazepan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.27
MDL番号:
Iupac Name
3-benzyl-1,4-diazepan-2-one
Inchi Code
1S/C12H16N2O/c15-12-11(13-7-4-8-14-12)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11,13H,4,7-9H2,(H,14,15)
InChI Key
UCHOEUCVEUIWFO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222322
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222322
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)