Merck
ENA457511377
Enamine
N-ethyl-2-hydroxyacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
103.12
MDL番号:
mp
79-82
Iupac Name
N-ethyl-2-hydroxyacetamide
Inchi Code
1S/C4H9NO2/c1-2-5-4(7)3-6/h6H,2-3H2,1H3,(H,5,7)
InChI Key
HWVOWKVXWMUGMS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221901
Melting Point
79-82
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221901
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)