Merck
ENA457511291
Enamine
5-methyl-5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-7-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.17
MDL番号:
Iupac Name
5-methyl-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-7-ol
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-5-4-6(10)7-8-2-3-9(5)7/h2-3,5-6,10H,4H2,1H3
InChI Key
QYVWIEFTVUCTOJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221712
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221712
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)