コンテンツぞスキップ
Merck
ENA457511273
Enamine
[3-(1,3-benzoxazol-2-yl)propyl](methyl)amine
ログむン組織・契玄䟡栌を衚瀺する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.24
MDL番号:
Iupac Name
N-[3-(1,3-benzoxazol-2-yl)propyl]-N-methylamine
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c1-12-8-4-7-11-13-9-5-2-3-6-10(9)14-11/h2-3,5-6,12H,4,7-8H2,1H3
InChI Key
DFEJPMYJSQTLOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223288
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223288
詊隓成瞟曞COA
補品のロット番号・バッチ番号を入力しお、詊隓成瞟曞COA を怜玢できたす。ロット番号・バッチ番号は、補品ラベルに「Lot」たたは「Batch」に続いお蚘茉されおいたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする
ラむフサむ゚ンス、有機合成、材料科孊、クロマトグラフィヌ、分析など、あらゆる分野の研究に経隓のあるメンバヌがおりたす。.
補品に関するお問い合わせはこちらテクニカルサヌビス