Merck
ENA457511264
Enamine
N-[(1,3-thiazol-2-yl)methyl]cyclopropanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.24
MDL番号:
Iupac Name
N-(1,3-thiazol-2-ylmethyl)cyclopropanamine
Inchi Code
1S/C7H10N2S/c1-2-6(1)9-5-7-8-3-4-10-7/h3-4,6,9H,1-2,5H2
InChI Key
ACDDRSZQTWAHFC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223239
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223239
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)