Merck
ENA457510663
Enamine
5-chloro-6-(cyclohexyloxy)pyridine-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.7
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-6-(cyclohexyloxy)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C12H13ClN2O/c13-11-6-9(7-14)8-15-12(11)16-10-4-2-1-3-5-10/h6,8,10H,1-5H2
InChI Key
NNOAZEFQNUHLBV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222493
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222493