Merck
ENA457510176
Enamine
5,5-dimethyl-3-(methylamino)oxolan-2-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.65
MDL番号:
Iupac Name
5,5-dimethyl-3-(methylamino)dihydrofuran-2(3H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-7(2)4-5(8-3)6(9)10-7;/h5,8H,4H2,1-3H3;1H
InChI Key
XUVJTJXRGTYKON-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221324
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221324
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)