Merck
ENA457510109
Enamine
(3-phenylpyrrolidin-3-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.25
MDL番号:
mp
98-100
Iupac Name
(3-phenyl-3-pyrrolidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C11H15NO/c13-9-11(6-7-12-8-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
InChI Key
SZMUUTFUHJPBFZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219361
Melting Point
98-100
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219361