Merck
ENA457509702
Enamine
4-[(cyclopropylamino)methyl]-3-fluorobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.24
MDL番号:
Iupac Name
4-[(cyclopropylamino)methyl]-3-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C11H13FN2O/c12-10-5-7(11(13)15)1-2-8(10)6-14-9-3-4-9/h1-2,5,9,14H,3-4,6H2,(H2,13,15)
InChI Key
HCQBIDRFQYKENE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220214
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220214
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)