Merck
ENA457509541
Enamine
[4-(methoxymethyl)oxan-4-yl]methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.69
MDL番号:
Iupac Name
[4-(methoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO2.ClH/c1-10-7-8(6-9)2-4-11-5-3-8;/h2-7,9H2,1H3;1H
InChI Key
OMMJAKQCLBXQND-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219790
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219790