Merck
ENA457509463
Enamine
methyl 2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.19
MDL番号:
mp
96-100
Iupac Name
methyl 2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)6-3-2-4-8-11-7(10)5-12(6)8/h2-5H,10H2,1H3
InChI Key
UMJXWTIEYYHZJS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219641
Melting Point
96-100
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219641