Merck
ENA457509359
Enamine
methyl 3-amino-2-methoxypropanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.61
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-amino-2-methoxypropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO3.ClH/c1-8-4(3-6)5(7)9-2;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H
InChI Key
LOBVIBRWXMVMKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221281
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221281
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)