Merck
ENA457509340
Enamine
1-[4-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)phenyl]ethan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.68
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N5.ClH/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9-11-13-14-12-9;/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,12,13,14);1H
InChI Key
JWCITYJEMFRYAD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221020
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221020
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)