Merck
ENA457509331
Enamine
(3S,6S)-6-methylmorpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.62
MDL番号:
Iupac Name
(3S,6S)-6-methylmorpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c1-4-2-7-5(3-10-4)6(8)9;/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9);1H/t4-,5-;/m0./s1
InChI Key
MXADEJLMYVKMKS-FHAQVOQBSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220868
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220868