Merck
ENA457508924
Enamine
4-cyclopropylbutan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
114.19
MDL番号:
Iupac Name
4-cyclopropylbutan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H14O/c8-6-2-1-3-7-4-5-7/h7-8H,1-6H2
InChI Key
ZBSZQTUXBJZOLE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218594