Merck
ENA457508866
Enamine
4-(chloromethyl)cyclohexan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.63
MDL番号:
Iupac Name
4-(chloromethyl)cyclohexan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H13ClO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h6-7,9H,1-5H2
InChI Key
NYSWASAKJUIDPD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218458
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218458