Merck
ENA457508759
Enamine
5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.12
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C5H6FN3/c1-7-5-4(6)2-8-3-9-5/h2-3H,1H3,(H,7,8,9)
InChI Key
BSHLVEXYIJBURU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218134
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218134
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)