Merck
ENA457508723
Enamine
ethyl 2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.67
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S.ClH/c1-2-10-5(9)4-3-11-6(7)8-4;/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8);1H
InChI Key
USZSUEYWDNADOK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133917
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133917