Merck
ENA457508601
Enamine
(6-chloropyridin-2-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.59
MDL番号:
Iupac Name
(6-chloro-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c7-6-3-1-2-5(4-8)9-6/h1-3H,4,8H2
InChI Key
MYXAPCZSRSQZHM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216526
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216526
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)