Merck
ENA457508591
Enamine
2-(3,3-dimethylcyclobutyl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
123.2
MDL番号:
Iupac Name
2-(3,3-dimethylcyclobutyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H13N/c1-8(2)5-7(6-8)3-4-9/h7H,3,5-6H2,1-2H3
InChI Key
CILLCBIISHUFGI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216324
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216324
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)