Merck
ENA457508377
Enamine
tert-butyl N-(1,3-thiazol-5-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.26
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 1,3-thiazol-5-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-9-5-13-6/h4-5H,1-3H3,(H,10,11)
InChI Key
FFBWDCMWXFIZAT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207845
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207845
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)