Merck
ENA457508068
Enamine
3-chloro-1,2-benzoxazole-5-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.65
MDL番号:
Iupac Name
3-chlorobenzo[d]isoxazole-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H5ClN2O3S/c8-7-5-3-4(14(9,11)12)1-2-6(5)13-10-7/h1-3H,(H2,9,11,12)
InChI Key
OLCBOEBSSAEGNG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105158
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105158