Merck
ENA455586459
Enamine
6,7-dimethyl-2-(5-methylthiophen-2-yl)quinoline-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.38
MDL番号:
Iupac Name
6,7-dimethyl-2-(5-methylthiophen-2-yl)quinoline-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H15NO2S/c1-9-6-12-13(17(19)20)8-15(16-5-4-11(3)21-16)18-14(12)7-10(9)2/h4-8H,1-3H3,(H,19,20)
InChI Key
MUXAYGLSZQNZBR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217338
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217338