Merck
ENA455586379
Enamine
4-(trifluoromethyl)thiophene-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.15
MDL番号:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)thiophene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3F3OS/c7-6(8,9)5-3-11-2-4(5)1-10/h1-3H
InChI Key
LLNJYPBOAYVSJW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217811
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217811
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)