Merck
ENA455586260
Enamine
3-(4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-1-yl)propanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.64
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-methyl-6-oxopyrimidin-1(6H)-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O3.ClH/c1-6-4-7(11)10(5-9-6)3-2-8(12)13;/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,12,13);1H
InChI Key
NQOPEJBURKDSPT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217579
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217579