Merck
ENA455586135
Enamine
(1,2,5-thiadiazol-3-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
116.14
MDL番号:
Iupac Name
1,2,5-thiadiazol-3-ylmethanol
Inchi Code
1S/C3H4N2OS/c6-2-3-1-4-7-5-3/h1,6H,2H2
InChI Key
AICZEPAZLXWVES-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217068
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217068