Merck
ENA455586092
Enamine
3-amino-5-cyclopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.18
MDL番号:
mp
159-160
Iupac Name
3-amino-5-cyclopropyl-5-methyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C7H11N3O2/c1-7(4-2-3-4)5(11)10(8)6(12)9-7/h4H,2-3,8H2,1H3,(H,9,12)
InChI Key
XQRPDMBGNIPQRL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216896
Melting Point
159-160
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216896