Merck
ENA455586070
Enamine
2-cyclopropyl-3,3-dimethylazetidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.67
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclopropyl-3,3-dimethylazetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-8(2)5-9-7(8)6-3-4-6;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI Key
HIIGRPUBOAXFDC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216843
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216843