Merck
ENA455586059
Enamine
2,4-dimethoxy-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.19
MDL番号:
mp
40-45
Iupac Name
2,4-dimethoxy-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H7NO3S/c1-9-5-4(3-8)11-6(7-5)10-2/h3H,1-2H3
InChI Key
SERPDSQWFDEXHJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216800
Melting Point
40-45
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216800
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)