Merck
ENA455585775
Enamine
5-(4-cyanophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.18
MDL番号:
Iupac Name
5-(4-cyanophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H6N2O3/c12-5-7-1-3-8(4-2-7)10-9(11(14)15)13-6-16-10/h1-4,6H,(H,14,15)
InChI Key
VFLFLOCQCZVXRF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215737
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215737
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)