Merck
ENA455585736
Enamine
methyl 3-(4-methyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-(4-methyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C8H12N2O4/c1-8(4-3-5(11)14-2)6(12)9-7(13)10-8/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,12,13)
InChI Key
OLWNVBMSDUOWKM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215669
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215669
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)