Merck
ENA455585552
Enamine
methyl 6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.22
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H7NO2S/c1-11-8(10)6-4-5-2-3-12-7(5)9-6/h2-4,9H,1H3
InChI Key
YBIAQTPXONLBJG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214567
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214567
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)