Merck
ENA455585488
Enamine
3-amino-5-carbamoylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.16
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-5-(aminocarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8N2O3/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,9H2,(H2,10,11)(H,12,13)
InChI Key
XHLMMVDCYIXUAX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213401
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213401