Merck
ENA455585480
Enamine
2-(3-fluorophenyl)acetyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.59
MDL番号:
Iupac Name
(3-fluorophenyl)acetyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClFO/c9-8(11)5-6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
InChI Key
SKOMBKMLOHIBTF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136463
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136463