Merck
ENA455585387
Enamine
N-cyclohexyl-3-(4-methoxyphenyl)imidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
322.41
MDL番号:
Iupac Name
N-cyclohexyl-3-(4-methoxyphenyl)imidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine
Inchi Code
1S/C19H22N4O/c1-24-16-9-7-14(8-10-16)17-13-20-19-12-11-18(22-23(17)19)21-15-5-3-2-4-6-15/h7-13,15H,2-6H2,1H3,(H,21,22)
InChI Key
KSMAXFDJYOFXNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208608
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208608