Merck
ENA455585322
Enamine
1-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.66
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12FNO.ClH/c1-6(11)8-4-3-7(10)5-9(8)12-2;/h3-6H,11H2,1-2H3;1H
InChI Key
FFOAXWXWUDSGCD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216541
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216541