Merck
ENA448969881
Enamine
1,4-dioxepan-6-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
116.12
MDL番号:
Iupac Name
1,4-dioxepan-6-one
Inchi Code
1S/C5H8O3/c6-5-3-7-1-2-8-4-5/h1-4H2
InChI Key
ZBEJPWPZAMESBJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92185
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92185
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)