Merck
ENA448969827
Enamine
4-(2-methoxyethyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.21
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-methoxyethyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6-7,10H2,1H3
InChI Key
LGBFKALRQPQBJJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53778
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53778
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)