Merck
ENA448969805
Enamine
sodium 2-methylpropane-1-sulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.17
MDL番号:
Iupac Name
sodium 2-methyl-1-propanesulfinate
Inchi Code
1S/C4H10O2S.Na/c1-4(2)3-7(5)6;/h4H,3H2,1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
RGCVGPRJRNTWCB-UHFFFAOYSA-M
保管温度
4
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216225
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216225
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)