Merck
ENA448969515
Enamine
methyl 2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.17
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-7(2)4-5(7)6(8)9-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
QFTQPFAIVFBZJO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215000