Merck
ENA448969512
Enamine
3-(4-bromothiophen-2-yl)propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.12
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-bromo-2-thienyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C7H9BrOS/c8-6-4-7(10-5-6)2-1-3-9/h4-5,9H,1-3H2
InChI Key
MAVFGAAOZDCELC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214996
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214996
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)